Print…
Cobalto ≥99.995% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11455.FI 11455.GH 11455.FF
11455.FIEA 387 EUR
11455.FI 11455.GH 11455.FF
Cobalto ≥99.995% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: 0.56g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Fórmula: Co
Ponto de ebulição: 2870 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1495 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010935
Número CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488