Print…
Cobalto ≥99.995% (baseado nos metais), hastes, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11445.DJ 11445.DO
11445.DJEA 820 EUR
11445.DJ 11445.DO
Cobalto ≥99.995% (baseado nos metais), hastes, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈1.75g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Fórmula: Co
Ponto de ebulição: 2870 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1495 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010935
Número CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488