Cobalto ≥99.5% (baseado nos metais), pó 1.6 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10455.09
10455.22
10455.36
10455.09EA
97.7
EUR
10455.09
10455.22
10455.36
Cobalto ≥99.5% (baseado nos metais), pó 1.6 µm
Cobalto
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Fórmula:
Co Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010935 Número CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,II |