Print…
Cobalto ≥99.9% (baseado nos metais), pedaços
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10454.22 10454.36 10454.A3
10454.22EA 108 EUR
10454.22 10454.36 10454.A3
Cobalto ≥99.9% (baseado nos metais), pedaços
Cobalto
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-48-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Fórmula: Co
Ponto de ebulição: 2870 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1495 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010935
Número CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488