Print…
Rénio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
267317-13.2G 267317-3.3G
SIAL267317-13.2GEA 2350 EUR
SIAL267317-13.2G SIAL267317-3.3G
Rénio, Sigma-Aldrich®
Rénio
Fórmula: Re
Ponto de ebulição: 5630 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3180 °C
Densidade: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011195
Número CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343