Print…
Manganese, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
463728-100G 463728-25G
SIAL463728-100GEA 516 EUR
SIAL463728-100G SIAL463728-25G
Manganese, pó, Sigma-Aldrich®
Manganese
Fórmula: Mn
Peso Molecular: 54.94 g/mol
Densidade: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III