Print…
Manganese, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
266132-1KG 266132-250G
SIAL266132-1KGEA 359 EUR
SIAL266132-1KG SIAL266132-250G
Manganese, pó, Sigma-Aldrich®
Manganese
Fórmula: Mn
Peso Molecular: 54.94 g/mol
Densidade: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III