Print…
Manganese ≥99.6% (baseado em metais), pó APS <10 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
45098.A1 45098.30 45098.18
45098.A1EA 276 EUR
45098.A1 45098.30 45098.18
Manganese ≥99.6% (baseado em metais), pó APS <10 µm
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Fórmula: Mn
Peso Molecular: 54.94 g/mol
Densidade: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III