Print…
Manganese ≥99.6% (baseado em metais), pó -140+325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
41343.14 41343.22 41343.36
41343.14EA 46.5 EUR
41343.14 41343.22 41343.36
Manganese ≥99.6% (baseado em metais), pó -140+325 mesh
Manganese
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Fórmula: Mn
Peso Molecular: 54.94 g/mol
Densidade: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III