Print…
Manganese ≥99.95% (baseado em metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
36315.14 36315.22
36315.14EA 137 EUR
36315.14 36315.22
Manganese ≥99.95% (baseado em metais), pó -325 mesh
Manganese
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Fórmula: Mn
Peso Molecular: 54.94 g/mol
Densidade: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III