Print…
Manganese ≥99.3% (baseado em metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10238.14 10238.30 10238.A1
10238.14EA 43.5 EUR
10238.14 10238.30 10238.A1
Manganese ≥99.3% (baseado em metais), pó -325 mesh
Manganese
Purity: 99.3% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Apparent density 2.6-3.5g/cm3 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Fórmula: Mn
Peso Molecular: 54.94 g/mol
Densidade: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1 III