Print…
Manganese 99+%, pó -40 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
317442500 317440010
ACRO317442500EA 62.5 EUR
ACRO317442500 ACRO317440010
Manganese 99+%, pó -40 mesh
Manganese
Fórmula: Mn
Ponto de ebulição: 1900 °C
Ponto de Fusão: 1260 °C
Densidade: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762
Encomendar
Appearance Grey-brown to brown-black Powder
Assay ≥99.0 % (Mn)