Print…
Manganese ≥99.98% (baseado em metais), grânulos 0.8-12 mm (0.03-0.47 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36215.14 36215.22
36215.14EA 122 EUR
36215.14 36215.22
Manganese ≥99.98% (baseado em metais), grânulos 0.8-12 mm (0.03-0.47 in)
Manganese
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-96-5 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111
For vacuum deposition
Fórmula: Mn
Peso Molecular: 54.94 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1