Print…
Manganese ≥99.9% (baseado em metais), peças irregulares
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10236.30 10236.A1 10236.A7
10236.30EA 72.2 EUR
10236.30 10236.A1 10236.A7
Manganese ≥99.9% (baseado em metais), peças irregulares
Manganese
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111
Fórmula: Mn
Peso Molecular: 54.94 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011111
Número CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1