Print…
Tungsténio ≥99% (baseado nos metais), pó -50+100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
45379.A3 45379.36 45379.22
45379.A3EA 559 EUR
45379.A3 45379.36 45379.22
Tungsténio ≥99% (baseado nos metais), pó -50+100 mesh
Tungsténio
Purity: 99+% CAS No.: 7440-33-7 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Fórmula: W
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III