Tungsténio ≥99.9% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
39749.22
39749.36
39749.A3
39749.22EA
74.6
EUR
39749.22
39749.36
39749.A3
Tungsténio ≥99.9% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Tungsténio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Fórmula:
W Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011461 Número CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |