Print…
Tungsténio ≥99.9% (baseado nos metais), pó APS 1-5 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10400.09 10400.22 10400.36 10400.A3
10400.09EA 63.8 EUR
10400.09 10400.22 10400.36 10400.A3
Tungsténio ≥99.9% (baseado nos metais), pó APS 1-5 µm
Tungsténio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Powder Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Fórmula: W
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III