Print…
Tungsténio, Tela metálica 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40925.FL 40925.GT 40925.HB
40925.FLEA 431 EUR
40925.FL 40925.GT 40925.HB
Tungsténio, Tela metálica 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Tungsténio
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Fórmula: W
Ponto de ebulição: 5660 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3410 °C
Densidade: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945