Print…
Tungsténio, Tela metálica 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40922.FL 40922.GT 40922.HB
40922.FLEA 188 EUR
40922.FL 40922.GT 40922.HB
Tungsténio, Tela metálica 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tungsténio
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Filtration, electrodes
Fórmula: W
Ponto de ebulição: 5660 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3410 °C
Densidade: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945