Print…
Tungsténio ≥99.95% (baseado nos metais), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10408.G6 10408.H2 10408.H7
10408.G6EA 78.6 EUR
10408.G6 10408.H2 10408.H7
Tungsténio ≥99.95% (baseado nos metais), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tungsténio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.95g/m MDL No.: MFCD00011461
Fórmula: W
Ponto de ebulição: 5660 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3410 °C
Densidade: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945