Print…
Tungsténio ≥99.9% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00525.KG 00525.KI
00525.KGEA 156 EUR
00525.KG 00525.KI
Tungsténio ≥99.9% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Tungsténio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈30g/slug MDL No.: MFCD00011461
Fórmula: W
Ponto de ebulição: 5660 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3410 °C
Densidade: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945