Print…
Molibdénio ≥99.9% (baseado nos metais), fio, duro, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45134.G6 45134.G5 45134.G1
45134.G6EA 256 EUR
45134.G6 45134.G5 45134.G1
Molibdénio ≥99.9% (baseado nos metais), fio, duro, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Molibdénio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.33g/m MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2622 °C
Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317