Print…
Molibdénio ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45055.G6 45055.G5
45055.G6EA 469 EUR
45055.G6 45055.G5
Molibdénio ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Molibdénio
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈20.2g/m MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2622 °C
Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317