Print…
Molibdénio ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45054.G9 45054.G6 45054.G5
45054.G9EA 665 EUR
45054.G9 45054.G6 45054.G5
Molibdénio ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Molibdénio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈10.5g/m MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2622 °C
Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317