Print…
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42360.09 42360.18
42360.09EA 51.2 EUR
42360.09 42360.18
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Molibdénio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.51g/slug MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2622 °C
Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317