Print…
Molibdénio, Tela metálica 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40911.FL 40911.GT
40911.FLEA 153 EUR
40911.FL 40911.GT
Molibdénio, Tela metálica 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molibdénio
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2622 °C
Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317