Molibdénio ≥99.7% (baseado nos metais), pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13242.22
13242.36
13242.A3
13242.22EA
67.3
EUR
13242.22
13242.36
13242.A3
Molibdénio ≥99.7% (baseado nos metais), pastilhas
Molibdénio
Purity: 99.7%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈12.5x18x25mm, Hot Pressed, density ≈8.0g/cm3
MDL No.: MFCD00003465
Fórmula:
Mo Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2622 °C Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003465 Número CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |