Print…
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10046.FI 10046.GH 10046.GW
10046.FIEA 81.5 EUR
10046.FI 10046.GH 10046.GW
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Molibdénio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈25.6g/50x50mm MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2622 °C
Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317