Print…
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10043.HW 10043.HX 10043.GJ
10043.HWEA 207 EUR
10043.HW 10043.HX 10043.GJ
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Molibdénio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈10.2g/100x100mm MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2622 °C
Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317