Print…
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), hastes, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10034.18 10034.30
10034.18EA 113 EUR
10034.18 10034.30
Molibdénio ≥99.95% (baseado nos metais), hastes, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Molibdénio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈3.8cm/50g MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Ponto de ebulição: 3617 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2622 °C
Densidade: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317