Print…
Molibdénio ≥99.95% (baseado em metais), hastes, recozido, Ø 3.17 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10032.BW 10032.VP
10032.BWEA 108 EUR
10032.BW 10032.VP
Molibdénio ≥99.95% (baseado em metais), hastes, recozido, Ø 3.17 mm (0.125 in)
Molibdénio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.72g/cm MDL No.: MFCD00003465
Fórmula: Mo
Peso Molecular: 95.94 g/mol
Ponto de ebulição: 3617
Ponto de Fusão: 2622
Densidade: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003465
Número CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317