Print…
Vanádio, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
262935-10G 262935-50G
SIAL262935-10GEA 267 EUR
SIAL262935-10G SIAL262935-50G
Vanádio, pó, Sigma-Aldrich®
Vanádio
Fórmula: V
Densidade: 6,11 g/cm³ (187 °C)
Número MDL : MFCD00011453
Número CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II