Print…
Vanádio ≥99.8% (baseado nos metais), fio, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44108.G1 44108.G5
44108.G1EA 367 EUR
44108.G1 44108.G5
Vanádio ≥99.8% (baseado nos metais), fio, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Vanádio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈0.03g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Fórmula: V
Ponto de ebulição: 3477 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1896 °C
Densidade: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011453
Número CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053