Print…
Vanádio ≥99.7% (baseado nos metais), pedaços
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42775.09 42775.18 42775.30
42775.09EA 92.9 EUR
42775.09 42775.18 42775.30
Vanádio ≥99.7% (baseado nos metais), pedaços
Vanádio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Fórmula: V
Ponto de ebulição: 3477 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1896 °C
Densidade: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011453
Número CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053