Print…
Vanádio ≥99.8% (baseado nos metais), fio, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42224.BS 42224.BW 42224.CB
42224.BSEA 72.7 EUR
42224.BS 42224.BW 42224.CB
Vanádio ≥99.8% (baseado nos metais), fio, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Vanádio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈10.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Fórmula: V
Ponto de ebulição: 3477 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1896 °C
Densidade: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011453
Número CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053