Print…
Vanádio ≥99.7% (baseado nos metais), grânulos 1-3 mm (0.04-0.12 in) para deposição a vácuo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39693.09 39693.18 39693.30
39693.09EA 104 EUR
39693.09 39693.18 39693.30
Vanádio ≥99.7% (baseado nos metais), grânulos 1-3 mm (0.04-0.12 in) para deposição a vácuo
Vanádio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Fórmula: V
Ponto de ebulição: 3477 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1896 °C
Densidade: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011453
Número CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053