Print…
Vanádio ≥99.5% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14633.FZ 14633.GU
14633.FZEA 227 EUR
14633.FZ 14633.GU
Vanádio ≥99.5% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Vanádio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈13g/50x150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Fórmula: V
Ponto de ebulição: 3477 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1896 °C
Densidade: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011453
Número CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053