Vanádio ≥99.5% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12234.03
12234.09
12234.18
12234.30
12234.03EA
59.5
EUR
12234.03
12234.09
12234.18
12234.30
Vanádio ≥99.5% (baseado nos metais), pó -325 mesh
Vanádio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: Powder
Density: 6.11
Appearance: Pale gray
Odour: Odourless
Boiling Point: 3000°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011453
Fórmula:
V Ponto de ebulição: 3000 °C Ponto de Fusão: 1900 °C Densidade: 6,11 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011453 Número CAS: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II |