Tantalo (50 ppm Nb) ≥99.98% (baseado nos metais), pó, Puratronic® -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10344.14
10344.22
10344.88
10344.14EA
183
EUR
10344.14
10344.22
10344.88
Tantalo (50 ppm Nb) ≥99.98% (baseado nos metais), pó, Puratronic® -100 mesh
Tantalo
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Fórmula:
Ta Densidade: 16,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011252 Número CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |