Print…
Tantalo, Tela metálica 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 345 EUR
43965.GN 43965.GY
Tantalo, Tela metálica 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalo
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223