Print…
Tantalo ≥99.9% (baseado nos metais), folha fina, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40716.FF 40716.FI 40716.GH
40716.FFEA 398 EUR
40716.FF 40716.FI 40716.GH
Tantalo ≥99.9% (baseado nos metais), folha fina, Thickness: 0.0025 mm (0.0001 in)
Tantalo
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.026g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223