Print…
Tantalo ≥99.95% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39670.14 39670.22
39670.14EA 225 EUR
39670.14 39670.22
Tantalo ≥99.95% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Tantalo
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈3.4g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223