Print…
Tantalo ≥99.95% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10350.G1 10350.G5 10350.G9
10350.G1EA 77.4 EUR
10350.G1 10350.G5 10350.G9
Tantalo ≥99.95% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tantalo
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈13.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223