Print…
Tantalo ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10348.G6 10348.H2
10348.G6EA 122 EUR
10348.G6 10348.H2
Tantalo ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tantalo
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.81g/m, Temper: soft, Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223