Print…
Tantalo ≥99.9% (baseado nos metais), fio, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00977.G1 00977.G5
00977.G1EA 72.7 EUR
00977.G1 00977.G5
Tantalo ≥99.9% (baseado nos metais), fio, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tantalo
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.21g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223