Print…
Tantalo ≥99.98% (baseado nos metais), projétil, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00933.KF 00933.KJ
00933.KFEA 61 EUR
00933.KF 00933.KJ
Tantalo ≥99.98% (baseado nos metais), projétil, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Tantalo
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈6.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223