Print…
Tantalo ≥99.997% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00335.FF 00335.FQ
00335.FFEA 125 EUR
00335.FF 00335.FQ
Tantalo ≥99.997% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Tantalo
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.26g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223