Print…
Tantalo duro ≥99.95% (baseado nos metais), folha, duro, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00331.GE 00331.GU
00331.GEEA 201 EUR
00331.GE 00331.GU
Tantalo duro ≥99.95% (baseado nos metais), folha, duro, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Tantalo
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈15.8g/75x100mm, Temper: as rolled Appearance: Grey-black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Fórmula: Ta
Ponto de ebulição: 5427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2996 °C
Densidade: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011252
Número CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223