Print…
Nióbio ≥99.8% (baseado nos metais), pó APS 1-5 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
40478.09 40478.22 40478.30
40478.09EA 59.6 EUR
40478.09 40478.22 40478.30
Nióbio ≥99.8% (baseado nos metais), pó APS 1-5 µm
Nióbio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Used in high temperature and super alloys of Zn and Ti
Fórmula: Nb
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011126
Número CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II