Print…
Nióbio ≥99.8% (baseado nos metais), folha, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43231.GK 43231.FY
43231.GKEA 1240 EUR
43231.GK 43231.FY
Nióbio ≥99.8% (baseado nos metais), folha, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Nióbio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈86g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Fórmula: Nb
Ponto de ebulição: 3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2468 °C
Densidade: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011126
Número CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5